Få mere at vide
Brady™ Generelle og industrielle BBP33-etiketter: En pr. række
Generelle og industrielle BBP33-etiketter: En per række fås i en række forskellige materialer og størrelser. Nylon Stof, polypropylen eller permanent gummi wrap-around etiketter er meget bøjelige, så de passer til stramt buede overflader såsom ledning og kabel.
311.72 DKK - 1420.00 DKK
Tekniske data
Format Stanset udstansning
Print teknologi Termisk overførsel
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) BBP™ 33 Printer
Etiketter pr. række 1
Se flere specifikationer
Produkter 5
Produktkode Brand Klæbende type Farve Materiale Dimensioner (L x B) Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Klæbende type Farve Materiale Dimensioner (L x B) Pris Antal & tilgængelighed  
13553310
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
142997
Akryl, Permanent Hvid Nylon Klæde 0,75 x 1,5 tommer
1420.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
15781857
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
143070
Gummi, Permanent Hvid Paper (Papir) 2 x 3,0 tommer
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
318.00 DKK
311.72 DKK / Pakke med 500
Spare 6.28 DKK
1% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
15853362
Dokumentvisning
Brady™
142891
Akryl, Permanent Hvid Polypropylen 1 x 2 tommer
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
642.00 DKK
614.76 DKK / 1 ruller
Spare 27.24 DKK
4% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
13543320
Dokumentvisning
Brady™
142885
Akryl, Permanent Klar Polyester 1 x 2 tommer
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1100.00 DKK
1075.17 DKK / Pakke med 1
Spare 24.83 DKK
2% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
15486594
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
143053
Akryl, Permanent Hvid Polypropylen 2 x 3 tommer
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
632.00 DKK
615.89 DKK / 1 ruller
Spare 16.11 DKK
2% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Hvidt mat papirlabel (B-424) har permanent gummiklæber.
  • B-425 termotransfer printbar polypropylen er ideel til etiketteringsapplikationer, der kræver fremragende opløsningsmiddelresistens og printydelse.
  • Mat hvidt polyamidbelagt nylonstofmateriale (B-499) har en permanent akrylklæber med en driftstemperatur på -40 til 193° F (-40 til 90° C) og anbefales til indendørs brug.
  • Blanke, klare etiketter kan printes med termotransfer og har en holdbar permanent akrylklæber (B-430)
  • Blank, lysegrå finish giver etiketter en klassificering og seriepladeudseende (B-434)
Tekniske data
Tekniske data
Stanset udstansning
Ikke steril
1
Termisk overførsel
BBP™ 33 Printer
Rektangel
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater