Få mere at vide
Brady™ Generelle og industrielle BBP33-etiketter: En pr. række
Generelle og industrielle BBP33-etiketter: En per række fås i en række forskellige materialer og størrelser. Nylon Stof, polypropylen eller permanent gummi wrap-around etiketter er meget bøjelige, så de passer til stramt buede overflader såsom ledning og kabel.
Brand:  Brady™ 142885
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 13543320
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1100.00 DKK
    1075.17 DKK / Pakke med 1
    Spare 24.83 DKK
    2% Slukket
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Hvidt mat papirlabel (B-424) har permanent gummiklæber.
  • B-425 termotransfer printbar polypropylen er ideel til etiketteringsapplikationer, der kræver fremragende opløsningsmiddelresistens og printydelse.
  • Mat hvidt polyamidbelagt nylonstofmateriale (B-499) har en permanent akrylklæber med en driftstemperatur på -40 til 193° F (-40 til 90° C) og anbefales til indendørs brug.
  • Blanke, klare etiketter kan printes med termotransfer og har en holdbar permanent akrylklæber (B-430)
  • Blank, lysegrå finish giver etiketter en klassificering og seriepladeudseende (B-434)
Tekniske data
Tekniske data
Autoklaverbar
Polyesteretiketter til BBP33-printeren
Klar
Glans
Polyester
Termisk overførsel
Ikke steril
BBP™ 33 Printer
-70 °C
1500/Pk.
LabelMark, MarkWare
-40 °C til +100 °C
0.076 mm
1 x 2 tommer
2''
55.88 mm
2.54 cm
CSA, RoHS, UL
Akryl, Permanent
Forsendelse
Stanset udstansning
Enkeltsidet printbar
Industrielt mærke
Generelt ID
1
1500 Labels/Box
Rektangel
-40 °F til 212 °F
0,003 tommer.
28.60 mm
1 tomme
50.8 mm
1 tomme
B33-17-430