Få mere at vide
Brady™ Generelle og industrielle BBP33-etiketter: En pr. række
Generelle og industrielle BBP33-etiketter: En per række fås i en række forskellige materialer og størrelser. Nylon Stof, polypropylen eller permanent gummi wrap-around etiketter er meget bøjelige, så de passer til stramt buede overflader såsom ledning og kabel.
Brand:  Brady™ 143070
227.63 DKK valid until 2026-10-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28026" for at få din tilbudspris.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15781857
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    318.00 DKK
    311.72 DKK / Pakke med 500
    Spare 6.28 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Hvidt mat papirlabel (B-424) har permanent gummiklæber.
  • B-425 termotransfer printbar polypropylen er ideel til etiketteringsapplikationer, der kræver fremragende opløsningsmiddelresistens og printydelse.
  • Mat hvidt polyamidbelagt nylonstofmateriale (B-499) har en permanent akrylklæber med en driftstemperatur på -40 til 193° F (-40 til 90° C) og anbefales til indendørs brug.
  • Blanke, klare etiketter kan printes med termotransfer og har en holdbar permanent akrylklæber (B-430)
  • Blank, lysegrå finish giver etiketter en klassificering og seriepladeudseende (B-434)
Tekniske data
Tekniske data
RoHS
Hvid
Mat
Paper (Papir)
Termisk overførsel
Ikke steril
BBP™ 33 Printer
-40 °C
500/Pk.
-40 °F til 124 °F
0,0035 tommer.
2 x 3,0 tommer
3 tommer
81.28 mm
5.08 cm
Gummi, Permanent
Forsendelse
Stanset udstansning
Enkeltsidet printbar
Industrielt mærke
Lavpris, generel mærkning
1
500 Labels/Box
Rektangel
-40 °C til +51,1 °C
0.089 mm
2 tommer
76.2 mm
2 tommer
B33-19-424
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Promo
Expires: 2026-10-31
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Promo Code: 28026
Spar op til 66 % på pålidelige løsninger til lokalesikkerhed og -vedligeholdelse.
Applying Promo and Adding
Promo
Expires: 2026-10-31
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Promo Code: 28008
Gør sikkerhed til en prioritet, samtidig med at du får mere ud af dit budget. I en begrænset periode kan du spare op til 60 % på et bredt udvalg af vigtige sikkerhedsprodukter til dit laboratorium og din arbejdsplads.
Applying Promo and Adding