Få mere at vide
Brady™ Generelle og industrielle BBP33-etiketter: En pr. række
Generelle og industrielle BBP33-etiketter: En per række fås i en række forskellige materialer og størrelser. Nylon Stof, polypropylen eller permanent gummi wrap-around etiketter er meget bøjelige, så de passer til stramt buede overflader såsom ledning og kabel.
Brand: Brady™ 142891
Beskrivelse
- Hvidt mat papirlabel (B-424) har permanent gummiklæber.
- B-425 termotransfer printbar polypropylen er ideel til etiketteringsapplikationer, der kræver fremragende opløsningsmiddelresistens og printydelse.
- Mat hvidt polyamidbelagt nylonstofmateriale (B-499) har en permanent akrylklæber med en driftstemperatur på -40 til 193° F (-40 til 90° C) og anbefales til indendørs brug.
- Blanke, klare etiketter kan printes med termotransfer og har en holdbar permanent akrylklæber (B-430)
- Blank, lysegrå finish giver etiketter en klassificering og seriepladeudseende (B-434)
Tekniske data
| CSA, RoHS, UL | |
| Hvid | |
| Mat | |
| Polypropylen | |
| Termisk overførsel | |
| Ikke steril | |
| BBP™ 33 Printer | |
| -70 °C | |
| 1500/Pk. | |
| -34 °C til 92 °C | |
| 23 lb./in. | |
| 0.1143 mm | |
| 1 tomme | |
| 50.8 mm | |
| 1 tomme | |
| B33-17-425 |
| Akryl, Permanent | |
| Forsendelse | |
| Stanset udstansning | |
| Enkeltsidet printbar | |
| Industrielt mærke | |
| Generelt ID | |
| 1 | |
| 1500 Labels/Box | |
| Rektangel | |
| -70 °C til +100 °C | |
| 0,0046 tommer. | |
| 1 x 2 tommer | |
| 2'' | |
| 55.88 mm | |
| 2.54 cm |