Få mere at vide
Thermo Scientific™ Væskeoverførselssamling, adaptersæt
Designet til at hjælpe mange almindelige arbejdsgulvsprocesser såsom prøveudtagning, overførsel og påfyldning, kan en passende løsning i den nødvendige slangestørrelse og -længde nemt vælges fra disse designs.
5215.00 DKK - 14665.00 DKK
Artikelnummer | Brand | Slange stil | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Slange stil | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
17850577
|
Thermo Scientific™
SH31121.01 |
3,22 mm (1/8 tomme) ID x 6,35 mm (1/4 tomme) OD til 9,52 mm (3/8 in.) ID x 15,88 mm (5/8 in.) OD; TPE 374; 1 m (3,25 fod); Luer til MPC |
14665.00 DKK
Pakke med 10 |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
17870647
|
Thermo Scientific™
SH31122.01 |
3,22 mm (1/8 tomme) ID x 6,35 mm (1/4 tomme) OD til 9,52 mm (3/8 in.) ID x 15,88 mm (5/8 in.) OD; TPE 374; 2 m (6,6 fod); Luer til MPC |
5215.00 DKK
Pakke med 10 |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
17830577
|
Thermo Scientific™
SH31123.01 |
6,35 mm (1/4 tomme) ID x 11,11 mm (7/16 tommer) OD til 12,7 mm (1/2 in.) ID x 19,05 mm (3/4 in.) OD; TPE 374; 2 m (6,6 fod); MPX til MPC |
5635.00 DKK
Pakke med 10 |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
17870577
|
Thermo Scientific™
SH31124.01 |
6,35 mm (1/4 tomme) ID x 11,11 mm (7/16 tommer) OD til 12,7 mm (1/2 in.) ID x 19,05 mm (3/4 in.) OD; TPE 374; 2 m (6,6 fod); MPX til MPC |
5660.00 DKK
Pakke med 10 |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
17860577
|
Thermo Scientific™
SH31125.01 |
6,35 mm (1/4 tomme) ID x 11,11 mm (7/16 tommer) OD til 12,7 mm (1/2 in.) ID x 19,05 mm (3/4 in.) OD; TPE 374; 2 m (6,6 fod); MPX til MPC |
5465.00 DKK
Pakke med 10 |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
17890647
|
Thermo Scientific™
SH31126.01 |
6,35 mm (1/4 tomme) ID x 11,11 mm (7/16 tommer) OD til 12,7 mm (1/2 in.) ID x 19,05 mm (3/4 in.) OD; TPE 374; 2 m (6,6 fod); MPX til MPC |
5440.00 DKK
Pakke med 10 |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
17800587
|
Thermo Scientific™
SH31127.01 |
9,52 mm (3/8 tomme) ID x 15,88 mm (5/8 tommer) OD til 12,7 mm (1/2 in.) ID x 19,05 mm (3/4 in.) OD; TPE 374; 2 m (6,6 fod); MPX til MPC |
5655.00 DKK
Pakke med 10 |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
17800657
|
Thermo Scientific™
SH31128.01 |
9,52 mm (3/8 tomme) ID x 15,88 mm (5/8 tommer) OD til 12,7 mm (1/2 in.) ID x 19,05 mm (3/4 in.) OD; TPE 374; 2 m (6,6 fod); MPX til MPC |
5530.00 DKK
Pakke med 10 |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
17830657
|
Thermo Scientific™
SH31129.01 |
9,52 mm (3/8 tomme) ID x 15,88 mm (5/8 tommer) OD til 12,7 mm (1/2 in.) ID x 19,05 mm (3/4 in.) OD; TPE 374; 2 m (6,6 fod); MPX til MPC |
5665.00 DKK
Pakke med 10 |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
17840657
|
Thermo Scientific™
SH31130.01 |
9,52 mm (3/8 tomme) ID x 15,88 mm (5/8 tommer) OD til 12,7 mm (1/2 in.) ID x 19,05 mm (3/4 in.) OD; TPE 374; 2 m (6,6 fod); MPX til MPC |
5640.00 DKK
Pakke med 10 |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
Standard Fluid Transfer Assembly-produkter forbindes med Thermo Scientific standard Labtainer BPC'er, Productainer BPC'er, engangsbioreaktorer, blandere og fermentorer lige på værkstedet for at levere et omfattende og komplet sæt engangsprodukter, der opfylder behovene i din facilitet eller proces.- Et sæt lagerførte produkter reducerer antallet af tilpassede lagerbeholdningsenheder (SKU'er), forenkler bestillingsprocessen og reducerer kravene til produktopbevaring
- Flere produktionssteder sikrer sikkerhed i produktforsyningen
- Produceret under cGMP-betingelser i ISO 7 rene områder for at sikre et højt kvalitetsniveau
- Karakteriseret ved hjælp af ISO , USP , EP og ASTM testmetoder til at validere ydeevne
Tekniske data
Adapter sæt |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Væskeoverførselssamling, adaptersæt