Få mere at vide
Thermo Scientific™ Væskeoverførselssamling, adaptersæt
Artikelnummer. 17890647 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Konnektortyper:
Luer to MPC
MPC/MPX
MPX til MPC
MPX/MPC
Slangestørrelse:
C-Flex 374, 2 m (6,6 fod)
C-Flex 374, 2 m (78,7 tommer)
TPE 374, 1 m (3,28 fod)
TPE 374, 2 m (6,6 fod)
TPE 374, 2 m (78,7 in)
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konnektortyper Slangestørrelse
17890647 MPX til MPC C-Flex 374, 2 m (6,6 fod)
17850577 Luer to MPC TPE 374, 1 m (3,28 fod)
17870647 Luer to MPC TPE 374, 2 m (6,6 fod)
17830577 MPX til MPC TPE 374, 2 m (78,7 in)
17870577 MPX til MPC TPE 374, 2 m (6,6 fod)
17860577 MPX til MPC C-Flex 374, 2 m (78,7 tommer)
17800587 MPX/MPC TPE 374, 2 m (78,7 in)
17800657 MPX/MPC TPE 374, 2 m (6,6 fod)
17830657 MPC/MPX TPE 374, 2 m (78,7 in)
17840657 MPC/MPX TPE 374, 2 m (6,6 fod)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17890647 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SH31126.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Designet til at hjælpe mange almindelige arbejdsgulvsprocesser såsom prøveudtagning, overførsel og påfyldning, kan en passende løsning i den nødvendige slangestørrelse og -længde nemt vælges fra disse designs.
Standard Fluid Transfer Assembly-produkter forbindes med Thermo Scientific standard Labtainer BPC'er, Productainer BPC'er, engangsbioreaktorer, blandere og fermentorer lige på værkstedet for at levere et omfattende og komplet sæt engangsprodukter, der opfylder behovene i din facilitet eller proces.
  • Et sæt lagerførte produkter reducerer antallet af tilpassede lagerbeholdningsenheder (SKU'er), forenkler bestillingsprocessen og reducerer kravene til produktopbevaring
  • Flere produktionssteder sikrer sikkerhed i produktforsyningen
  • Produceret under cGMP-betingelser i ISO 7 rene områder for at sikre et højt kvalitetsniveau
  • Karakteriseret ved hjælp af ISO , USP , EP og ASTM testmetoder til at validere ydeevne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Slange stil 6,35 mm (1/4 tomme) ID x 11,11 mm (7/16 tommer) OD til 12,7 mm (1/2 in.) ID x 19,05 mm (3/4 in.) OD; TPE 374; 2 m (6,6 fod); MPX til MPC
Konnektortyper MPX til MPC
Produkttype Adapter sæt
Slangestørrelse C-Flex 374, 2 m (6,6 fod)