Beskrivelse
Standard Fluid Transfer Assembly-produkter forbindes med Thermo Scientific standard Labtainer BPC'er, Productainer BPC'er, engangsbioreaktorer, blandere og fermentorer lige på værkstedet for at levere et omfattende og komplet sæt engangsprodukter, der opfylder behovene i din facilitet eller proces.
- Et sæt lagerførte produkter reducerer antallet af tilpassede lagerbeholdningsenheder (SKU'er), forenkler bestillingsprocessen og reducerer kravene til produktopbevaring
- Flere produktionssteder sikrer sikkerhed i produktforsyningen
- Produceret under cGMP-betingelser i ISO 7 rene områder for at sikre et højt kvalitetsniveau
- Karakteriseret ved hjælp af ISO , USP , EP og ASTM testmetoder til at validere ydeevne
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner | 1/8 tommer ID x 1/4 tomme Overdosis til 3/8 tommer ID x 5/8 tommer OD |
| Slange stil | 3,22 mm (1/8 tomme) ID x 6,35 mm (1/4 tomme) OD til 9,52 mm (3/8 in) ID x 15,88 mm (5/8 in.) OD; TPE 374; 1 m (3,28 fod); Luer to MPC |
| Konnektortyper | Luer to MPC |
| Produkttype | Adapter sæt |
| Slangestørrelse | TPE 374, 1 m (3,28 fod) |