Få mere at vide
Thermo Scientific™ Væskeoverførselssamling, adaptersæt
Artikelnummer. 17830657 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Konnektortyper:
Luer til MPC
MPC/MPX
MPX til MPC
MPX/MPC
Slangestørrelse:
C-Flex 374, 2 m (6,6 fod)
C-Flex 374, 2 m (78,7 tommer)
TPE 374, 1 m (3,28 fod)
TPE 374, 2 m (6,6 fod)
TPE 374, 2 m (78,7 tommer)
Artikelnummer. Konnektortyper Slangestørrelse
17830657 MPC/MPX TPE 374, 2 m (78,7 tommer)
17850577 Luer til MPC TPE 374, 1 m (3,28 fod)
17870647 Luer til MPC TPE 374, 2 m (6,6 fod)
17830577 MPX til MPC TPE 374, 2 m (78,7 tommer)
17870577 MPX til MPC TPE 374, 2 m (6,6 fod)
17860577 MPX til MPC C-Flex 374, 2 m (78,7 tommer)
17890647 MPX til MPC C-Flex 374, 2 m (6,6 fod)
17800587 MPX/MPC TPE 374, 2 m (78,7 tommer)
17800657 MPX/MPC TPE 374, 2 m (6,6 fod)
17840657 MPC/MPX TPE 374, 2 m (6,6 fod)
10 options
Artikelnummer. 17830657
Brand: Thermo Scientific™ SH31129.01
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til at hjælpe mange almindelige arbejdsgulvsprocesser såsom prøveudtagning, overførsel og påfyldning, kan en passende løsning i den nødvendige slangestørrelse og -længde nemt vælges fra disse designs.
Standard Fluid Transfer Assembly-produkter forbindes med Thermo Scientific standard Labtainer BPC'er, Productainer BPC'er, engangsbioreaktorer, blandere og fermentorer lige på værkstedet for at levere et omfattende og komplet sæt engangsprodukter, der opfylder behovene i din facilitet eller proces.
  • Et sæt lagerførte produkter reducerer antallet af tilpassede lagerbeholdningsenheder (SKU'er), forenkler bestillingsprocessen og reducerer kravene til produktopbevaring
  • Flere produktionssteder sikrer sikkerhed i produktforsyningen
  • Produceret under cGMP-betingelser i ISO 7 rene områder for at sikre et højt kvalitetsniveau
  • Karakteriseret ved hjælp af ISO , USP , EP og ASTM testmetoder til at validere ydeevne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Slange stil 9,52 mm (3/8 tomme) ID x 15,88 mm (5/8 tommer) OD til 12,7 mm (1/2 in.) ID x 19,05 mm (3/4 in.) OD; TPE 374; 2 m (6,6 fod); MPX til MPC
Konnektortyper MPC/MPX
Produkttype Adapter sæt
Slangestørrelse TPE 374, 2 m (78,7 tommer)