Læg i indkøbskurv
- Home
- Products
- Pipetteprodukter
- Pipetter
- Manuelle enkeltkanalspipetter
- Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Fixed Volume Single Channel Pipetter
Favorite item to keep tabs on it!
Saved!
Go to My Lists
You have reached the limit of 350 favorited items.
Manage Your Favorites
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Fixed Volume Single Channel Pipetter
Artikelnummer. 15551915
20μ l, Hver
Volumen (metrisk):
10μ l
10.000μ L
100μ l
1000 μL
20μ l
200μ l
2000μ L
25μ L
250μ L
3000μ L
50μ l
500 μl
5000μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
Fantastisk til indstillede protokoller og QA-miljøer, Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 pipetter med fast volumen leverer en let, jævn pipettering og en justerbar fingerstøtte for at maksimere din komfort.
I årtier, Thermo Scientific Finnpipette pipetteringssystemer har leveret uovertruffen produktivitet og ergonomi på tværs af tusindvis af laboratorier og applikationer verden over.
Finnpipette F1: Alt hvad du ønsker i din hverdag, go-to pipette
Ergonomisk i berøring
Letvægtshåndtagsdesign kombineret med lavt stempel, spidsfastgørelse og udkastningskræfter hjælper med at reducere risikoen for RSI
Justerbar komfort
De 120° justerbar fingerstøtte– for både højre- og venstrehånds førerkomfort– giver hånden mulighed for at slappe af under pipettering.
Super udblæsning
150 % stigning i luftboost for at sikre effektiv levering af mikrovolumener og forhindre kapillærvirkning i 50 l μmodeller og derunder.
Bredt udvalg af Finntip Pipette tips
Finntips er designet og fremstillet specifikt til Finnpipette modeller, hvilket muliggør optimal ydeevne, præcision og nøjagtighed.
CE mærket
De Finnpipette F1 Pipette sammen med kompatibel Finntip tip er CE-mærket i overensstemmelse med IVD-direktivet i Europa.
5 års garanti
Med praktisk online registrering, og kan variere fra land til land.
Lær mere om det komplette Finnpipette familie>
Finnpipette F1: Alt hvad du ønsker i din hverdag, go-to pipette
Ergonomisk i berøring
Letvægtshåndtagsdesign kombineret med lavt stempel, spidsfastgørelse og udkastningskræfter hjælper med at reducere risikoen for RSI
Justerbar komfort
De 120° justerbar fingerstøtte– for både højre- og venstrehånds førerkomfort– giver hånden mulighed for at slappe af under pipettering.
Super udblæsning
150 % stigning i luftboost for at sikre effektiv levering af mikrovolumener og forhindre kapillærvirkning i 50 l μmodeller og derunder.
Bredt udvalg af Finntip Pipette tips
Finntips er designet og fremstillet specifikt til Finnpipette modeller, hvilket muliggør optimal ydeevne, præcision og nøjagtighed.
CE mærket
De Finnpipette F1 Pipette sammen med kompatibel Finntip tip er CE-mærket i overensstemmelse med IVD-direktivet i Europa.
5 års garanti
Med praktisk online registrering, og kan variere fra land til land.
Lær mere om det komplette Finnpipette familie>
Greener Choice-anprisninger
- undefined
- Renewable Energy
Tekniske data
Tekniske data
Kompatible tips | Finntip 250, Filter 20, Flex 200, Flex Filter 30 |
Oversigt | Finnpipette F1 Fast volumen |
Antal kanaler | 1 |
Type | Pipette med fast volumen |
Volumen (metrisk) | 20μ l |
Produktforslag
You may be interested in these alternatives
-
Savings of 115.00 DKKProduct Code. 10459391
-
Product Code. 12356552
-
Product Code. 15581915
-
-
Product Code. 15733509
-
Product Code. 15743509
-
Product Code. 15773459
-
Product Code. 15783459
-
-
No recommendations found
This information does not imply a recommendation or representation of any kind and any action taken upon the information provided is strictly at your own risk. The products shown have not been qualified by Fisher Scientific for any particular purpose, application or use and it is the responsibility of the purchaser to ensure that the performance of the product is suitable for the purchasers specific use or intended application.
Viewing 1-1 of
Kampagner
-
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Mbp Molecular Bio Products
Huge Savings on Liquid Handling Essentials
Unlock Precision: Top Pipettes and Tips on Promotion!Promo Code: 24081Expires: 2025-12-31
Days
127Hours
5Minutes
54Seconds
14
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Fixed Volume Single Channel Pipetter >