Få mere at vide
VistaLab™ Technologies MLA™ D-Tipper™ Pipettere
Volumen (metrisk):
10μ l
10, 50, 100, 200, 1000μ L
100μ l
1000 μL
120μ L
15μ L
150μ L
20μ l
200μ l
25μ L
250μ L
30μ l
300μ l
40μ L
400μ L
5μ L
50μ l
500 μl
60μ L
600μ L
70μ L
700μ L
75μ L
750μ L
80μ L
90μ L
900μ L
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Beskrivelse
- Enkelttakts 'at levere'-betjening
- Indbygget spidsejektor og handskebeskytter
- Fabrikskalibreret til at levere specifikke mængder; kan nemt omkalibreres i laboratoriet
- Fås i 30 faste mængder fra 5-1000μ L
- Fås også som valgbar model: 50/100/200μ L
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±3 % |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Sort |
| Engangs | Genanvendelig |
| Materiale | Aluminium, rustfrit stål |
| Model- | D-Tipper |
| Antal kanaler | 1 |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Type | Aksial pipette |
| Volumen (metrisk) | 20μ l |
| Vis mere |