Få mere at vide
Eppendorf™ Research™ plus, mekaniske enkeltkanalspipetter med fast volumen
Shop alle Eppendorf produkter
Beskrivelse
- Kontrolknappen og udskyderen med lav betjeningskraft er placeret for ergonomi
- 4-cifret volumendisplay i forstørrelsesform Kalibreringsdisplay og justeringsåbning til specifikke væsker og volumener Ultralet PerfectPiston™ stempelsystem konstrueret af kemisk resistent Fortron™ Hurtig forbindelsesklemme tillader fjernelse af den nederste del i to hurtige trin (ikke i μ10 L pipettere) Fjederbelastet spidskegle fremmer tæt tilpasning til spidsen Farve angiver pipetterens volumen
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±0,8 % |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Grå |
| Til brug med | 20μ L Pipettespids |
| Type | Pipette med fast volumen |
| Volumen (metrisk) | 20μ l |
| Til brug med (udstyr) | 20 μL Pipettespids |
| Inkluderer | Fjederbelastet spidskegle, ejektor, lysegrå betjeningsknap |