Få mere at vide
Eppendorf™ Research™ plus, mekaniske enkeltkanalspipetter med fast volumen
Shop alle Eppendorf produkter
Volumen (metrisk):
10μ l
20μ l
25μ L
50μ l
100μ l
200μ l
250μ L
500 μl
1000 μL
Nøjagtighed:
±0,6 %
±0,7 %
±0,8 %
±1 %
±1,2 %
Farve:
Blå
Grå
Gul
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Kontrolknappen og udskyderen med lav betjeningskraft er placeret for ergonomi
- 4-cifret volumendisplay i forstørrelsesform Kalibreringsdisplay og justeringsåbning til specifikke væsker og volumener Ultralet PerfectPiston™ stempelsystem konstrueret af kemisk resistent Fortron™ Hurtig forbindelsesklemme tillader fjernelse af den nederste del i to hurtige trin (ikke i μ10 L pipettere) Fjederbelastet spidskegle fremmer tæt tilpasning til spidsen Farve angiver pipetterens volumen
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±1 % |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Gul |
| Til brug med | 200μ L Pipettespids |
| Type | Pipette med fast volumen |
| Volumen (metrisk) | 20μ l |
| Til brug med (udstyr) | 200 μL pipettespids |
| Inkluderer | Fjederbelastet spidskegle, ejektor, gul betjeningsknap |