Få mere at vide
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Udskiftning af reservevarmeelement
2233.19 DKK - 4393.41 DKK
Tekniske data
Spænding | 230 V |
---|---|
Produkttype | Udskiftning af reservevarmeelement |
Frekvens | 50 Hz |
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
11758422
|
Bibby Scientific™
10086-42 |
100 mL |
2355.00 DKK 2233.19 DKK / Hver Spare 121.81 DKK 5% Slukket |
Forventet forsendelse: 10-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
11768422
|
Bibby Scientific™
99966-98 |
250 mL |
4960.00 DKK 4393.41 DKK / Hver Spare 566.59 DKK 11% Slukket |
Forventet forsendelse: 10-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
11778422
|
Bibby Scientific™
99966-99 |
500 mL |
3445.00 DKK 3328.00 DKK / Hver Spare 117.00 DKK 3% Slukket |
Forventet forsendelse: 10-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
Tekniske data
230 V | |
Udskiftning af reservevarmeelement | |
50 Hz |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Udskiftning af reservevarmeelement