Få mere at vide
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Udskiftning af reservevarmeelement
Artikelnummer. 11758422
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11758422 100 ml Hver
11768422 250 ml Hver
11778422 500 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11758422 Leverandør Bibby Scientific™ Leverandørnr. 1008642
På lager
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Til brug med EMEA3/6/0100
Spænding 230 V
Watt 60w
Produkttype Udskiftning af reservevarmeelement
Frekvens 50 Hz