Få mere at vide
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Udskiftning af reservevarmeelement
Artikelnummer. 11768422
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11768422
Brand: Bibby Scientific™ 9996698
Kun null tilbage
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Til brug med EMEA3/6/0250
Spænding 230 V
Watt 150w
Produkttype Udskiftning af reservevarmeelement
Frekvens 50 Hz