Få mere at vide
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Udskiftning af reservevarmeelement
Artikelnummer. 11778422
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11778422 500 ml Hver
11758422 100 ml Hver
11768422 250 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11778422 Leverandør Bibby Scientific™ Leverandørnr. 9996699
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3735.00 DKK
    2701.60 DKK / Pakke med 1
    Spare 1033.40 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Til brug med EMEA3/6/0500
Spænding 230 V
Watt 200w
Produkttype Udskiftning af reservevarmeelement
Frekvens 50 Hz