Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Silikone septumforsegling, peroxidhærdet silikone, septum til piercing, brug med åben skruelåg
Silikone Septum Seal til piercing
718.00 DKK - 3545.00 DKK
Tekniske data
Til brug med (applikation) | Væskeoverførsel fra HPLC opløsningsmiddelflasker; Aseptisk reagenslevering eller kulturprøvetagning ved hjælp af en sprøjte og kanyle; Reservoirdæksel til levering af laboratorieinstrumenter |
---|---|
Materiale | Silikone |
Mængde | 100/Pk. |
Autoklaverbar | Autoklaverbar |
Artikelnummer | Brand | Trådstørrelse (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Trådstørrelse (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
13177374
|
DWK Life Sciences
292461002 |
GL 45 |
3545.00 DKK
Pakke med 100 |
Forventet forsendelse: 09-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
13187164
|
DWK Life Sciences
292460803 |
GL 32 |
1405.00 DKK
Pakke med 100 |
Forventet forsendelse: 25-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11707198
|
DWK Life Sciences
292460503 |
GL14 |
718.00 DKK
Pakke med 100 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11717198
|
DWK Life Sciences
292460906 |
GL 25 |
1115.00 DKK
Pakke med 100 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11787198
|
DWK Life Sciences
292460606 |
GL 18 |
749.00 DKK
Pakke med 100 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
Velegnet til PBT åbent skruelåg med central åbning Varmemodstand: 130 C (°damp) og 200 C (°tør varme). Silicium er peroxidkatalyseret.
- Kompatibel med GL skruelåg med åben top med central åbning
- Kompatibel med GL flasker
- Peroxidkatalyseret silikone
Tekniske data
Væskeoverførsel fra HPLC opløsningsmiddelflasker; Aseptisk reagenslevering eller kulturprøvetagning ved hjælp af en sprøjte og kanyle; Reservoirdæksel til levering af laboratorieinstrumenter | |
Silikone | |
100/Pk. | |
Autoklaverbar |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences DURAN™ Silikone septumforsegling, peroxidhærdet silikone, septum til piercing, brug med åben skruelåg