Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Silikone septumforsegling, peroxidhærdet silikone, septum til piercing, brug med åben skruelåg
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
Velegnet til PBT åbent skruelåg med central åbning Varmemodstand: 130 C (°damp) og 200 C (°tør varme). Silicium er peroxidkatalyseret.
- Kompatibel med GL skruelåg med åben top med central åbning
- Kompatibel med GL flasker
- Peroxidkatalyseret silikone
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | White |
| Til brug med (applikation) | Væskeoverførsel fra HPLC opløsningsmiddelflasker; Aseptisk reagenslevering eller kulturprøvetagning ved hjælp af en sprøjte og kanyle; Reservoirdæksel til levering af laboratorieinstrumenter |
| Materiale | Silikone |
| Mængde | 100/Pk. |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Tykkelse (metrisk) | 2 mm |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 25 |
| Diameter (metrisk) | 22 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Form | Round |
| Vis mere |