Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Silikone septumforsegling, peroxidhærdet silikone, septum til piercing, brug med åben skruelåg
Artikelnummer. 13187164 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Trådstørrelse (metrisk):
GL14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Trådstørrelse (metrisk) Pakningsstørrelse
13187164 GL 32 Pakke med 100
13177374 GL 45 Pakke med 100
11707198 GL14 Pakke med 100
11717198 GL 25 Pakke med 100
11787198 GL 18 Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 13187164 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 292460803
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Silikone Septum Seal til piercing
Velegnet til PBT åbent skruelåg med central åbning Varmemodstand: 130 C (°damp) og 200 C (°tør varme). Silicium er peroxidkatalyseret.
  • Kompatibel med GL skruelåg med åben top med central åbning
  • Kompatibel med GL flasker
  • Peroxidkatalyseret silikone
Tekniske data
Til brug med (applikation) Væskeoverførsel fra HPLC opløsningsmiddelflasker; Aseptisk reagenslevering eller kulturprøvetagning ved hjælp af en sprøjte og kanyle; Reservoirdæksel til levering af laboratorieinstrumenter
Materiale Silikone
Mængde 100/Pk.
Tykkelse (metrisk) 2 mm
Trådstørrelse (metrisk) GL 32
Diameter (metrisk) 29 mm