Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Silikone septumforsegling, peroxidhærdet silikone, septum til piercing, brug med åben skruelåg
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
- Kompatibel med åbne GL-skruehætter med central åbning
- Kompatibel med DURAN GL-flasker
- Peroxidkatalyseret silikonekonstruktion
- Varmebestandig til 130 °C (damp) og 200 °C (tør varme)
- Designet til injektion eller fjernelse af medier via piercing
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Til brug med (applikation) | Væskeoverførsel fra HPLC opløsningsmiddelflasker; Aseptisk reagenslevering eller kulturprøvetagning ved hjælp af en sprøjte og kanyle; Reservoirdæksel til levering af laboratorieinstrumenter |
| Materiale | Silikone |
| Mængde | 100/Pk. |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Tykkelse (metrisk) | 3 mm |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 45 |
| Diameter (metrisk) | 42 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Form | Rund |
| Vis mere |