Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Reduktionsadapter, fatning/kegle
Reduktion fra ærme til kerne.
98.23 DKK - 1485.63 DKK
| Artikelnummer | Brand | Ledstørrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | Brand | Ledstørrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
|
10223881
|
DWK Life Sciences
286548201 |
Socket NS 29/32, Cone NS 24/29 | ||||||||
|
15884818
|
DWK Life Sciences
286548004 |
Fatning NS 29/32, Kegle NS 14/23 |
1245.00 DKK 1219.84 DKK / Pakke med 10 Spare 25.16 DKK 2% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
|
10305101
|
DWK Life Sciences
286548107 |
Socket NS 29/32, Cone NS 19/26 | ||||||||
|
15981601
|
DWK Life Sciences
286542704 |
Fatning NS 24/29, Kegle NS 19/26 |
1535.00 DKK 1485.63 DKK / Pakke med 10 Spare 49.37 DKK 3% Slukket |
Forventet forsendelse: 08-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
|
15961601
|
DWK Life Sciences
286535906 |
Fatning NS 19/26, Kegle NS 14/23 |
1300.00 DKK 1189.65 DKK / Pakke med 10 Spare 110.35 DKK 8% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
|
15844818
|
DWK Life Sciences
286542507 |
Fatning NS 24/29, Kegle NS 14/23 |
1500.00 DKK 1455.45 DKK / Pakke med 10 Spare 44.55 DKK 2% Slukket |
Forventet forsendelse: 26-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
Beskrivelse
Adaptere bruges til at forbinde to komponenter med forskellige NS-størrelser. DURAN™ reduktionsstykker tillader tilslutning af en større muffe til en mindre kerne.
- Reducere muliggør tilslutning af en større muffe til en mindre kerne og dermed brugen af jordforbindelseskomponenter af forskellig størrelse.
Tekniske data
| 10/Pk. |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences DURAN™ Reduktionsadapter, fatning/kegle