Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Reduktionsadapter, fatning/kegle
Artikelnummer. 15884818 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Ledstørrelse:
Fatning NS 19/26, Kegle NS 14/23
Fatning NS 24/29, Kegle NS 14/23
Fatning NS 24/29, Kegle NS 19/26
Fatning NS 29/32, Kegle NS 14/23
Fatning NS 29/32, Konus NS 19/26
Fatning NS 29/32, Konus NS 24/29
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 15884818
Brand: DWK Life Sciences 286548004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reduktion fra ærme til kerne.
Adaptere bruges til at forbinde to komponenter med forskellige NS-størrelser. DURAN™ reduktionsstykker tillader tilslutning af en større muffe til en mindre kerne.
  • Reducere muliggør tilslutning af en større muffe til en mindre kerne og dermed brugen af jordforbindelseskomponenter af forskellig størrelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10/Pk.
Varebeskrivelse Tilslutning af to komponenter med forskellige standard jordforbindelsesstørrelser
Ledstørrelse Fatning NS 29/32, Kegle NS 14/23