Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Reduktionsadapter, fatning/kegle
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Ledstørrelse:
Fatning NS 19/26, Kegle NS 14/23
Fatning NS 24/29, Kegle NS 14/23
Fatning NS 24/29, Kegle NS 19/26
Fatning NS 29/32, Kegle NS 14/23
Socket NS 29/32, Cone NS 19/26
Socket NS 29/32, Cone NS 24/29
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
Adaptere bruges til at forbinde to komponenter med forskellige NS-størrelser. DURAN™ reduktionsstykker tillader tilslutning af en større muffe til en mindre kerne.
- Reducere muliggør tilslutning af en større muffe til en mindre kerne og dermed brugen af jordforbindelseskomponenter af forskellig størrelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10/Pk. |
| Varebeskrivelse | Tilslutning af to komponenter med forskellige standard jordforbindelsesstørrelser |
| Ledstørrelse | Fatning NS 19/26, Kegle NS 14/23 |