Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Reduktionsadapter, fatning/kegle
Product Code. 15981601 Shop All DWK Life Sciences Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Ledstørrelse:
Fatning NS 19/26, Kegle NS 14/23
Fatning NS 24/29, Kegle NS 14/23
Fatning NS 24/29, Kegle NS 19/26
Fatning NS 29/32, Kegle NS 14/23
Socket NS 29/32, Cone NS 19/26
Socket NS 29/32, Cone NS 24/29
missing translation for 'unitSize'
Hver
Pakke med 10
Product Code. 15981601
missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences 286542704
Only null left
Add to basket
Add to basket
Reduktion fra ærme til kerne.
Adaptere bruges til at forbinde to komponenter med forskellige NS-størrelser. DURAN™ reduktionsstykker tillader tilslutning af en større muffe til en mindre kerne.
  • Reducere muliggør tilslutning af en større muffe til en mindre kerne og dermed brugen af jordforbindelseskomponenter af forskellig størrelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Mængde 10/Pk.
Varebeskrivelse Tilslutning af to komponenter med forskellige standard jordforbindelsesstørrelser
Ledstørrelse Fatning NS 24/29, Kegle NS 19/26