Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Ekspansionsadapter med jordforbindelse
Giver sikker og nem forbindelse fra en lille kegle til en stor fatning i glasrør. Lenz Laborglasinstrumente™ Ekspansionsadaptere med jordforbindelser er fremstillet af holdbart DURAN™ borosilikatglas.
80.00 DKK - 182.00 DKK
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN 12257 og udover DIN standard
Materiale Duran Glas
Produkttype Udvidelsesadapter
Mængde 1 stk.
Se flere specifikationer
Produkter 6
Artikelnummer Brand Keglestørrelse Standard konusled nr. Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Keglestørrelse Standard konusled nr. Pris Antal & tilgængelighed  
10529951
Dokumentvisning
Lenz Laborglasinstrumente™
01502924
NS 24/29 NS 19/26
154.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 10-09-2025
Læg i indkøbskurv
10742682
Dokumentvisning
Lenz Laborglasinstrumente™
01501914
NS 14/23 NS 19/26
80.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 10-09-2025
Læg i indkøbskurv
12694873
Dokumentvisning
Lenz Laborglasinstrumente™
01502419
NS 19/26 NS 24/29
164.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 26-09-2025
Læg i indkøbskurv
10312711
Dokumentvisning
Lenz Laborglasinstrumente™
01502919
NS 19/26 NS 29/32
114.40 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 11-09-2025
Læg i indkøbskurv
10323331
Dokumentvisning
Lenz Laborglasinstrumente™
01504529
NS 29/32 NS 45/40
182.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Læg i indkøbskurv
10149740
Dokumentvisning
Lenz Laborglasinstrumente™
01502914
NS 14/23 NS 29/32
106.08 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 10-09-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Acc. til DIN 12257
  • Høj tilspidsningsnøjagtighed af keglerne
  • Minimeret behov for fedt
  • Fremragende tæthed
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Tekniske data
DIN 12257 og udover DIN standard
Duran Glas
Udvidelsesadapter
1 stk.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Lenz Laborglasinstrumente™ Ekspansionsadapter med jordforbindelse