Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Ekspansionsadapter med jordforbindelse
Artikelnummer. 12694873
Keglestørrelse:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Standard konusled nr.:
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 45/40
Artikelnummer. 12694873
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 01502419
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver sikker og nem forbindelse fra en lille kegle til en stor fatning i glasrør. Lenz Laborglasinstrumente™ Ekspansionsadaptere med jordforbindelser er fremstillet af holdbart DURAN™ borosilikatglas.
  • Acc. til DIN 12257
  • Høj tilspidsningsnøjagtighed af keglerne
  • Minimeret behov for fedt
  • Fremragende tæthed
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN 12257 og udover DIN standard
Keglestørrelse NS 19/26
Materiale Duran Glas
Produkttype Udvidelsesadapter
Mængde 1 stk.
Standard konusled nr. NS 24/29