Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Ekspansionsadapter med jordforbindelse
Keglestørrelse:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Standard konusled nr.:
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 45/40
Beskrivelse
- Acc. til DIN 12257
- Høj tilspidsningsnøjagtighed af keglerne
- Minimeret behov for fedt
- Fremragende tæthed
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN 12257 og udover DIN standard |
| Keglestørrelse | NS 14/23 |
| Materiale | Duran Glas |
| Produkttype | Udvidelsesadapter |
| Mængde | 1 stk. |
| Standard konusled nr. | NS 19/26 |