Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Ekspansionsadapter med jordforbindelse
Artikelnummer. 10149740
Skift visning
Keglestørrelse:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Standard konusled nr.:
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 45/40
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Keglestørrelse Standard konusled nr.
10149740 NS 14/23 NS 29/32
10529951 NS 24/29 NS 19/26
10742682 NS 14/23 NS 19/26
12694873 NS 19/26 NS 24/29
10312711 NS 19/26 NS 29/32
10323331 NS 29/32 NS 45/40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10149740 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 01502914
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00 DKK
    85.53 DKK / Pakke med 1
    Spare 76.47 DKK
    47% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Giver sikker og nem forbindelse fra en lille kegle til en stor fatning i glasrør. Lenz Laborglasinstrumente™ Ekspansionsadaptere med jordforbindelser er fremstillet af holdbart DURAN™ borosilikatglas.
  • Acc. til DIN 12257
  • Høj tilspidsningsnøjagtighed af keglerne
  • Minimeret behov for fedt
  • Fremragende tæthed
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Specifications
Certificeringer/compliance DIN 12257 og udover DIN standard
Keglestørrelse NS 14/23
Materiale Duran Glas
Produkttype Udvidelsesadapter
Mængde 1 stk.
Standard konusled nr. NS 29/32