Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Indsats til skruelåg GL 14, silikone/PTFE (skruetilslutningshætte GL 45 tilbehør)
Tilbehør til 2 eller 3 port GL 45 tilslutningshættesystem
111.00 DKK - 129.00 DKK
Tekniske data
Til brug med (applikation) Steril væskeoverførsel ind og ud af laboratorieflasker; Gasoverførsel ind og ud af laboratorieflasker; Væskeoverførsel mellem laboratorieflasker; Levering af reagenser til instrumenter; Bioreactor levere
Materiale Polypropylen, PTFE
Mængde 1 stk.
Trådstørrelse (metrisk) GL 14
Autoklaverbar Autoklaverbar
Se flere specifikationer
Produkter 4
Artikelnummer Brand Diameter (metrisk) Indvendig Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Diameter (metrisk) Indvendig Pris Antal & tilgængelighed  
10399652
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
DWK Life Sciences
1129818
ID 6,0 mm
129.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Edge
Læg i indkøbskurv
10572763
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
DWK Life Sciences
1129815
ID 1,6 mm
111.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 15-09-2025
Læg i indkøbskurv
10412153
Dokumentvisning
DWK Life Sciences
1129816
ID 3,0 mm
120.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
10523343
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
DWK Life Sciences
1129817
ID 3,2 mm
120.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 19-12-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
Fleksibelt modulært GL 45-tilslutningshættesystem, der accepterer fire forskellige stive eller halvstive rørdiametre (1,6 mm; 3,0 mm; 3,2 mm og 6,0 mm). Hættene fås med 2 eller 3 GL 14 gevindporte. De forskellige størrelser indsatser danner en tæt forsegling omkring gennemløbsslangen. Steril trykudligning er mulig ved brug af 0,2 mikron sprøjtefilter. Ubrugte porte kan lukkes af med et rødt GL 14 skruelåg.
  • Stive eller halvstive rør med forskellige diametre kan accepteres ved at bruge en blå GL 14 åben tophætte med en af indsatserne
  • Fås med 2 eller 3 gevindudtag (porte)
  • Fem forskellige rørdiametre (3,2 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm og 12,0 mm) kan bruges ved at udskifte indsatserne
  • Ved påføring af positivt eller negativt tryk kan væske pumpes ud af eller ind i flasken via skruelåget
  • Fuldt kompatibel med alle GL 45 gevind og derfor meget alsidig
  • Fuldt kompatibel med alle GLS 80 tråde og derfor meget alsidig
Egnet tilbehør: 1129814
Tekniske data
Tekniske data
Steril væskeoverførsel ind og ud af laboratorieflasker; Gasoverførsel ind og ud af laboratorieflasker; Væskeoverførsel mellem laboratorieflasker; Levering af reagenser til instrumenter; Bioreactor levere
1 stk.
Autoklaverbar
Polypropylen, PTFE
GL 14
87 mm
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences DURAN™ Indsats til skruelåg GL 14, silikone/PTFE (skruetilslutningshætte GL 45 tilbehør)