Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Indsats til skruelåg GL 14, silikone/PTFE (skruetilslutningshætte GL 45 tilbehør)
Tilbehør til 2 eller 3 port GL 45 tilslutningshættesystem
Brand: DWK Life Sciences 1129817
104.19 DKK valid until 2025-08-31
Use promo code "24157" to get your promotional price.
Beskrivelse
Fleksibelt modulært GL 45-tilslutningshættesystem, der accepterer fire forskellige stive eller halvstive rørdiametre (1,6 mm; 3,0 mm; 3,2 mm og 6,0 mm). Hættene fås med 2 eller 3 GL 14 gevindporte. De forskellige størrelser indsatser danner en tæt forsegling omkring gennemløbsslangen. Steril trykudligning er mulig ved brug af 0,2 mikron sprøjtefilter. Ubrugte porte kan lukkes af med et rødt GL 14 skruelåg.
- Stive eller halvstive rør med forskellige diametre kan accepteres ved at bruge en blå GL 14 åben tophætte med en af indsatserne
- Fås med 2 eller 3 gevindudtag (porte)
- Fem forskellige rørdiametre (3,2 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm og 12,0 mm) kan bruges ved at udskifte indsatserne
- Ved påføring af positivt eller negativt tryk kan væske pumpes ud af eller ind i flasken via skruelåget
- Fuldt kompatibel med alle GL 45 gevind og derfor meget alsidig
- Fuldt kompatibel med alle GLS 80 tråde og derfor meget alsidig
Egnet tilbehør: 1129814
Tekniske data
Indsats til skruelåg GL 14, ID 3,2 mm (1/8 tomme) | |
Steril væskeoverførsel ind og ud af laboratorieflasker; Gasoverførsel ind og ud af laboratorieflasker; Væskeoverførsel mellem laboratorieflasker; Levering af reagenser til instrumenter; Bioreactor levere | |
1 stk. | |
Autoklaverbar |
ID 3,2 mm | |
Polypropylen, PTFE | |
GL 14 | |
87 mm |
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Promo Code: 24157Expires: 2025-08-31
Days
10Hours
6Minutes
36Seconds
50