Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Indsats til skruelåg GL 14, silikone/PTFE (skruetilslutningshætte GL 45 tilbehør)
Artikelnummer. 10399652 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
ID 1,6 mm
ID 3,0 mm
ID 3,2 mm
ID 6,0 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig unitSize
10399652 ID 6,0 mm Hver
10572763 ID 1,6 mm Hver
10412153 ID 3,0 mm Hver
10523343 ID 3,2 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10399652 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 1129818
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28036
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Tilbehør til 2 eller 3 port GL 45 tilslutningshættesystem
Fleksibelt modulært GL 45-tilslutningshættesystem, der accepterer fire forskellige stive eller halvstive rørdiametre (1,6 mm; 3,0 mm; 3,2 mm og 6,0 mm). Hættene fås med 2 eller 3 GL 14 gevindporte. De forskellige størrelser indsatser danner en tæt forsegling omkring gennemløbsslangen. Steril trykudligning er mulig ved brug af 0,2 mikron sprøjtefilter. Ubrugte porte kan lukkes af med et rødt GL 14 skruelåg.
  • Stive eller halvstive rør med forskellige diametre kan accepteres ved at bruge en blå GL 14 åben tophætte med en af indsatserne
  • Fås med 2 eller 3 gevindudtag (porte)
  • Fem forskellige rørdiametre (3,2 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm og 12,0 mm) kan bruges ved at udskifte indsatserne
  • Ved påføring af positivt eller negativt tryk kan væske pumpes ud af eller ind i flasken via skruelåget
  • Fuldt kompatibel med alle GL 45 gevind og derfor meget alsidig
  • Fuldt kompatibel med alle GLS 80 tråde og derfor meget alsidig
Egnet tilbehør: 1129814
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Indsats til skruelåg GL 14, ID 4,0 mm (∼ 1/4 tomme)
Diameter (metrisk) Indvendig ID 6,0 mm
Til brug med (applikation) Steril væskeoverførsel ind og ud af laboratorieflasker; Gasoverførsel ind og ud af laboratorieflasker; Væskeoverførsel mellem laboratorieflasker; Levering af reagenser til instrumenter; Bioreactor levere
Materiale Polypropylen, PTFE
Mængde 1 stk.
Trådstørrelse (metrisk) GL 14
Diameter (metrisk) 87 mm