Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Indsats til skruelåg GL 14, silikone/PTFE (skruetilslutningshætte GL 45 tilbehør)
Tilbehør til 2 eller 3 port GL 45 tilslutningshættesystem
Brand:  DWK Life Sciences 1129815
105.13 DKK valid until 2025-08-31
Use promo code "24157" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10572763
  • 111.00 DKK / Hver
Spotlight
Brug rabatkode 24157 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 22-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Fleksibelt modulært GL 45-tilslutningshættesystem, der accepterer fire forskellige stive eller halvstive rørdiametre (1,6 mm; 3,0 mm; 3,2 mm og 6,0 mm). Hættene fås med 2 eller 3 GL 14 gevindporte. De forskellige størrelser indsatser danner en tæt forsegling omkring gennemløbsslangen. Steril trykudligning er mulig ved brug af 0,2 mikron sprøjtefilter. Ubrugte porte kan lukkes af med et rødt GL 14 skruelåg.
  • Stive eller halvstive rør med forskellige diametre kan accepteres ved at bruge en blå GL 14 åben tophætte med en af indsatserne
  • Fås med 2 eller 3 gevindudtag (porte)
  • Fem forskellige rørdiametre (3,2 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm og 12,0 mm) kan bruges ved at udskifte indsatserne
  • Ved påføring af positivt eller negativt tryk kan væske pumpes ud af eller ind i flasken via skruelåget
  • Fuldt kompatibel med alle GL 45 gevind og derfor meget alsidig
  • Fuldt kompatibel med alle GLS 80 tråde og derfor meget alsidig
Egnet tilbehør: 1129814
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Indsats til skruelåg GL 14, ID 1,6 mm (1/16 tomme)
Steril væskeoverførsel ind og ud af laboratorieflasker; Gasoverførsel ind og ud af laboratorieflasker; Væskeoverførsel mellem laboratorieflasker; Levering af reagenser til instrumenter; Bioreactor levere
1 stk.
Autoklaverbar
ID 1,6 mm
Polypropylen, PTFE
GL 14
87 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
  • Multiple Manufacturers
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Promo Code: 24157
    Expires2025-08-31
    Hot Deal
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/07/2025 and 31/08/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions See Full Promo Details
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences DURAN™ Indsats til skruelåg GL 14, silikone/PTFE (skruetilslutningshætte GL 45 tilbehør) > ID 1,6 mm