Få mere at vide
Sartorius™ Cylindriske vægte
Leveres i plastkasser af høj kvalitet, der er velegnede til brug i renrum.
1100.00 DKK - 2995.00 DKK
Tekniske data
Produkttype | Cylindrisk vægt |
---|---|
Certificeringer/compliance | DAkkS kalibreringscertifikat |
Materiale | Rustfrit stål |
Etui materiale | Plast |
Tæthed | 7.950 kg/m³ |
Artikelnummer | Brand | Vægt (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Vægt (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
15419963
|
Sartorius™
YCW5528-02 |
500 g |
2995.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 23-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15670795
|
Sartorius™
YCW3138-02 |
1 g |
1100.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 18-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15833095
|
Sartorius™
YCW5238-02 |
200 g |
1648.70 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 15-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15681057
|
Sartorius™
YCW3228-02 |
2 g |
1345.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 18-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Tolerancer er i overensstemmelse med OIML R111-1
- Ikke-magnetiserbar
- Poleret overflade
- Fremstillet i special rustfrit stål med en densitet på 7.950 kg/m³
Tekniske data
Cylindrisk vægt | |
Rustfrit stål | |
7.950 kg/m³ |
DAkkS kalibreringscertifikat | |
Plast |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sartorius™ Cylindriske vægte