Learn More
Sartorius™ Cylindriske vægte
Shop All Sartorius Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Vægt (metrisk):
1 g
2 g
200 g
500 g
missing translation for 'unitSize'
Hver
Description
- Tolerancer er i overensstemmelse med OIML R111-1
- Ikke-magnetiserbar
- Poleret overflade
- Fremstillet i special rustfrit stål med en densitet på 7.950 kg/m³
Specifications
Specifications
| Produkttype | Cylindrisk vægt |
| Certificeringer/compliance | DAkkS kalibreringscertifikat |
| Klassifikation | F1 |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Etui materiale | Plast |
| Vægt (metrisk) | 1 g |
| Tæthed | 7.950 kg/m³ |