Få mere at vide
Sartorius™ Cylindriske vægte
Artikelnummer. 15833095 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Vægt (metrisk):
1 g
2 g
200 g
500 g
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vægt (metrisk) Pakningsstørrelse
15833095 200 g -
15419963 500 g Hver
15670795 1 g Hver
15681057 2 g Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15833095 Leverandør Sartorius™ Leverandørnr. YCW523802
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Leveres i plastkasser af høj kvalitet, der er velegnede til brug i renrum.
  • Tolerancer er i overensstemmelse med OIML R111-1
  • Ikke-magnetiserbar
  • Poleret overflade
  • Fremstillet i special rustfrit stål med en densitet på 7.950 kg/m³
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Cylindrisk vægt
Certificeringer/compliance DAkkS kalibreringscertifikat
Klassifikation F1
Materiale Rustfrit stål
Etui materiale Plast
Vægt (metrisk) 200 g
Tæthed 7.950 kg/m³