Få mere at vide
Sartorius™ Cylindriske vægte
Shop alle Sartorius produkter
Vægt (metrisk):
1 g
2 g
200 g
500 g
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Tolerancer er i overensstemmelse med OIML R111-1
- Ikke-magnetiserbar
- Poleret overflade
- Fremstillet i special rustfrit stål med en densitet på 7.950 kg/m³
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Cylindrisk vægt |
| Certificeringer/compliance | DAkkS kalibreringscertifikat |
| Klassifikation | E2 |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Etui materiale | Plast |
| Vægt (metrisk) | 2 g |
| Tæthed | 7.950 kg/m³ |