Få mere at vide
Thermo Scientific™ CryoPlus™ Vapor Phase platform stigerør og rammer
Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
CryoPlus 1 og 2, stativer 4000001, 4000002, 4000379
CryoPlus 1 og 2, stativer 4000003, 4000004, 4000011
CryoPlus 1, stativ nr. 4000005
CryoPlus 3, stativer 4000001, 4000002
CryoPlus 4, stativer 4000001, 4000002, 40000379
CryoPlus 4, stativer 4000003, 4000004, 4000011
CryoPlus 4, stativer 4000005
Højde (engelsk) Udvendig:
3.5 in.
4 in.
5 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indarbejde Thermo Scientific™ CryoPlus™ Vapor Phase platform stigerør og rammer med CryoPlus™ LN2 kryokonserveringssystemer til en komplet opbevaringsløsning.
Vertikal
- 5,0 tommer stigrør til stativ modelnr. 4000011
Firkant
- 3,5 tommer stigrør til stativ modelnr. 4000001
- 3,5 tommer stigrør til stativ modelnr. 4000002
- 4,0 tommer stigrør til stativ modelnr. 4000005
- 5,0 tommer stigrør til stativ model nr. 4000003
- 5,0 tommer stigrør til stativ modelnr. 4000004
SUC-1 (Canister Cane Storage)
- 3,5 tommer stigrør til stativ modelnr. 4000379
Pilespids
- 4,0 tommer stigrør til stativ modelnr. 4000097
- 4,0 tommer stigrør til stativ modelnr. 4000100
- 4,0 tommer stigrør til stativ modelnr. 4000101
- 4,0 tommer stigrør til stativ modelnr. 4000108
- 4,0 tommer stigrør til stativ modelnr. 4000109
- 4,0 tommer stigrør til stativ modelnr. 4000110
- 4,0 tommer stigrør til stativ modelnr. 4000111
Rammer
- Posekapacitet 50 ml, Fenwal 4R9951, 6 pladser til kassetter
- Posekapacitet, 250 ml, Fenwal 4R5461, 4 pladser til kassetter
- Posekapacitet, 500 ml, Fenwal 4R5462, 4 pladser til kassetter
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Riser |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Til brug med (udstyr) | CryoPlus 1, stativ nr. 4000005 |
| Højde (engelsk) Udvendig | 4 in. |
| Holder | Reoler |
Dokumenter
Scientific Resources
Brochures
Cryopreservation Storage Equipment Brochure
Filstørrelse: 4.4 MB
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ CryoPlus™ Vapor Phase platform stigerør og rammer >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion