Få mere at vide
Thermo Scientific™ CryoPlus™ Vapor Phase platform stigerør og rammer
Shop alle Thermo Scientific produkterBeschreibung
Indarbejde Thermo Scientific™ CryoPlus™ Vapor Phase platform stigerør og rammer med CryoPlus™ LN2 kryokonserveringssystemer til en komplet opbevaringsløsning.
Vertikal
- 5,0 tommer stigrør til stativ modelnr. 4000011
Firkant
- 3,5 tommer stigrør til stativ modelnr. 4000001
- 3,5 tommer stigrør til stativ modelnr. 4000002
- 4,0 tommer stigrør til stativ modelnr. 4000005
- 5,0 tommer stigrør til stativ model nr. 4000003
- 5,0 tommer stigrør til stativ modelnr. 4000004
SUC-1 (Canister Cane Storage)
- 3,5 tommer stigrør til stativ modelnr. 4000379
Pilespids
- 4,0 tommer stigrør til stativ modelnr. 4000097
- 4,0 tommer stigrør til stativ modelnr. 4000100
- 4,0 tommer stigrør til stativ modelnr. 4000101
- 4,0 tommer stigrør til stativ modelnr. 4000108
- 4,0 tommer stigrør til stativ modelnr. 4000109
- 4,0 tommer stigrør til stativ modelnr. 4000110
- 4,0 tommer stigrør til stativ modelnr. 4000111
Rammer
- Posekapacitet 50 ml, Fenwal 4R9951, 6 pladser til kassetter
- Posekapacitet, 250 ml, Fenwal 4R5461, 4 pladser til kassetter
- Posekapacitet, 500 ml, Fenwal 4R5462, 4 pladser til kassetter
Spezifikation
Spezifikation
| Type | Riser |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Til brug med (udstyr) | CryoPlus 1 og 2, stativer 4000003, 4000004, 4000011 |
| Højde (engelsk) Udvendig | 5 tommer |
| Holder | Reoler |
| Rack kapacitet | 2 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?