Få mere at vide
Thermo Scientific™ CryoPlus™ Vapor Phase platform stigerør og rammer
Artikelnummer. 15196395 Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
CryoPlus 1 og 2, stativer 4000001, 4000002, 4000379
CryoPlus 1 og 2, stativer 4000003, 4000004, 4000011
CryoPlus 1, stativ nr. 4000005
CryoPlus 3, stativer 4000001, 4000002
CryoPlus 4, stativer 4000001, 4000002, 40000379
CryoPlus 4, stativer 4000003, 4000004, 4000011
CryoPlus 4, stativer 4000005
Højde (engelsk) Udvendig:
3,5 tommer
4 tommer
5 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15196395
Brand: Thermo Scientific™ 4000067
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indarbejde Thermo Scientific™ CryoPlus™ Vapor Phase platform stigerør og rammer med CryoPlus™ LN2 kryokonserveringssystemer til en komplet opbevaringsløsning.
Indarbejde Thermo Scientific™ CryoPlus™ Vapor Phase platform stigerør og rammer med CryoPlus™ LN2 kryokonserveringssystemer til en komplet opbevaringsløsning.
Vertikal
  • 5,0 tommer stigrør til stativ modelnr. 4000011
Firkant
  • 3,5 tommer stigrør til stativ modelnr. 4000001
  • 3,5 tommer stigrør til stativ modelnr. 4000002
  • 4,0 tommer stigrør til stativ modelnr. 4000005
  • 5,0 tommer stigrør til stativ model nr. 4000003
  • 5,0 tommer stigrør til stativ modelnr. 4000004
SUC-1 (Canister Cane Storage)
  • 3,5 tommer stigrør til stativ modelnr. 4000379
Pilespids
  • 4,0 tommer stigrør til stativ modelnr. 4000097
  • 4,0 tommer stigrør til stativ modelnr. 4000100
  • 4,0 tommer stigrør til stativ modelnr. 4000101
  • 4,0 tommer stigrør til stativ modelnr. 4000108
  • 4,0 tommer stigrør til stativ modelnr. 4000109
  • 4,0 tommer stigrør til stativ modelnr. 4000110
  • 4,0 tommer stigrør til stativ modelnr. 4000111
Rammer
  • Posekapacitet 50 ml, Fenwal 4R9951, 6 pladser til kassetter
  • Posekapacitet, 250 ml, Fenwal 4R5461, 4 pladser til kassetter
  • Posekapacitet, 500 ml, Fenwal 4R5462, 4 pladser til kassetter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Riser
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Til brug med (udstyr) CryoPlus 4, stativer 4000003, 4000004, 4000011
Højde (engelsk) Udvendig 5 tommer
Holder Reoler
Rack kapacitet 4