Få mere at vide
Thermo Scientific™ CryoPlus™ Vapor Phase platform stigerør og rammer
Artikelnummer. 10673175 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
CryoPlus 1 og 2, stativer 4000001, 4000002, 4000379
CryoPlus 1 og 2, stativer 4000003, 4000004, 4000011
CryoPlus 1, stativ nr. 4000005
CryoPlus 3, stativer 4000001, 4000002
CryoPlus 4, stativer 4000001, 4000002, 40000379
CryoPlus 4, stativer 4000003, 4000004, 4000011
CryoPlus 4, stativer 4000005
Højde (engelsk) Udvendig:
3,5 tommer
4 tommer
5 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Højde (engelsk) Udvendig Pakningsstørrelse
10673175 CryoPlus 1 og 2, stativer 4000001, 4000002, 4000379 3,5 tommer Hver
10192054 CryoPlus 1, stativ nr. 4000005 4 tommer -
15104649 CryoPlus 1 og 2, stativer 4000003, 4000004, 4000011 5 tommer Hver
10642425 CryoPlus 3, stativer 4000001, 4000002 3,5 tommer Hver
10556654 CryoPlus 4, stativer 4000001, 4000002, 40000379 3,5 tommer Hver
15196395 CryoPlus 4, stativer 4000003, 4000004, 4000011 5 tommer Hver
15865232 CryoPlus 4, stativer 4000005 4 tommer -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10673175 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 4000060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2980.00 DKK
    2535.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 444.27 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Indarbejde Thermo Scientific™ CryoPlus™ Vapor Phase platform stigerør og rammer med CryoPlus™ LN2 kryokonserveringssystemer til en komplet opbevaringsløsning.
Indarbejde Thermo Scientific™ CryoPlus™ Vapor Phase platform stigerør og rammer med CryoPlus™ LN2 kryokonserveringssystemer til en komplet opbevaringsløsning.
Vertikal
  • 5,0 tommer stigrør til stativ modelnr. 4000011
Firkant
  • 3,5 tommer stigrør til stativ modelnr. 4000001
  • 3,5 tommer stigrør til stativ modelnr. 4000002
  • 4,0 tommer stigrør til stativ modelnr. 4000005
  • 5,0 tommer stigrør til stativ model nr. 4000003
  • 5,0 tommer stigrør til stativ modelnr. 4000004
SUC-1 (Canister Cane Storage)
  • 3,5 tommer stigrør til stativ modelnr. 4000379
Pilespids
  • 4,0 tommer stigrør til stativ modelnr. 4000097
  • 4,0 tommer stigrør til stativ modelnr. 4000100
  • 4,0 tommer stigrør til stativ modelnr. 4000101
  • 4,0 tommer stigrør til stativ modelnr. 4000108
  • 4,0 tommer stigrør til stativ modelnr. 4000109
  • 4,0 tommer stigrør til stativ modelnr. 4000110
  • 4,0 tommer stigrør til stativ modelnr. 4000111
Rammer
  • Posekapacitet 50 ml, Fenwal 4R9951, 6 pladser til kassetter
  • Posekapacitet, 250 ml, Fenwal 4R5461, 4 pladser til kassetter
  • Posekapacitet, 500 ml, Fenwal 4R5462, 4 pladser til kassetter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Riser
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Til brug med (udstyr) CryoPlus 1 og 2, stativer 4000001, 4000002, 4000379
Højde (engelsk) Udvendig 3,5 tommer
Holder Reoler
Rack kapacitet 2