Få mere at vide
Fisherbrand™ Kryogen opbevaringsboks af polypropylen
Opbevar op til 81 mikrorør og kryogene hætteglas i farvestrålende æsker. Fisherbrand™ Opbevaringsbokse af polypropylen mikrorør er designet til hurtig visuel identifikation og nem adgang inden for et kompakt fodaftryk. Sikker til opbevaring ved lav temperatur.
401.00 DKK - 499.00 DKK
Tekniske data
Lukketype Friktionspasset låg
Materiale Polypropylen
Form Firkant
Type Cryo opbevaringsboks
Til brug med (applikation) Opbevaring af mikrorør
Se flere specifikationer
Produkter 7
Artikelnummer Brand Farve Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Farve Pris Antal & tilgængelighed  
10050182
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Fisherbrand™
HS120036
Grøn
499.00 DKK
Pakke med 5
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 29-08-2025
Læg i indkøbskurv
10325002
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Fisherbrand™
HS120038
Gul
442.00 DKK
Pakke med 5
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 05-09-2025
Læg i indkøbskurv
10070182
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Fisherbrand™
HS120037
Pink (Pink)
442.00 DKK
Pakke med 5
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 29-08-2025
Læg i indkøbskurv
10385042
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Fisherbrand™
HS120039
Orange
442.00 DKK
Pakke med 5
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 29-08-2025
Læg i indkøbskurv
10273222
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Fisherbrand™
HS120035
Blå
442.00 DKK
Pakke med 5
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 10-09-2025
Læg i indkøbskurv
10243272
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Fisherbrand™
HS120040
Assorteret (blå, grøn, orange, lilla, gul)
401.00 DKK
Pakke med 5
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Edge
Læg i indkøbskurv
10500203
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Fisherbrand™
HS120034
Neutral
462.00 DKK
Pakke med 5
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 05-09-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
Kompakt fodaftryk til opbevaring af op til 81 mikrorør og kryogene hætteglas.
  • Fremstillet af polypropylen
  • Opbevar mikrorør eller kryogene hætteglas
  • Let åbning, friktionspasset låg
  • Sikker til opbevaring ved lav temperatur
  • Rør: 1,5/2,0 ml
  • Brønde: 81
  • Brønds diameter: 12,3 mm
  • Autoklaverbar
hver Fisherbrand™ Microtube Opbevaringsboks er designet til hurtig visuel identifikation.
  • Ensartede brønde med lokations-ID
  • Rørkapacitet er angivet på ydersiden af æsken
  • Gennemsigtige, livlige farver med et matteret mærkningsområde
  • Præget med et karakteristisk bølgedesign
Tekniske data
Tekniske data
Friktionspasset låg
Firkant
Opbevaring af mikrorør
5 Pakke
130 x 130 x 47 mm
130 mm
Polypropylen
Cryo opbevaringsboks
81
9 x 9
130 mm
47 mm
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Kryogen opbevaringsboks af polypropylen