Få mere at vide
Fisherbrand™ Kryogen opbevaringsboks af polypropylen
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Assorteret (blå, grøn, orange, lilla, gul)
Blå
Grøn
Gul
Neutral
Orange
Pink (Pink)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
Kompakt fodaftryk til opbevaring af op til 81 mikrorør og kryogene hætteglas.
- Fremstillet af polypropylen
- Opbevar mikrorør eller kryogene hætteglas
- Let åbning, friktionspasset låg
- Sikker til opbevaring ved lav temperatur
- Rør: 1,5/2,0 ml
- Brønde: 81
- Brønds diameter: 12,3 mm
- Autoklaverbar
- Ensartede brønde med lokations-ID
- Rørkapacitet er angivet på ydersiden af æsken
- Gennemsigtige, livlige farver med et matteret mærkningsområde
- Præget med et karakteristisk bølgedesign
Tekniske data
Tekniske data
| Lukketype | Friktionspasset låg |
| Farve | Orange |
| Materiale | Polypropylen |
| Form | Firkant |
| Type | Cryo opbevaringsboks |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring af mikrorør |
| Holder | 81 |
| Mængde | 5 Pakke |
| Rør Array | 9 x 9 |
| Dimensioner (L x B x H) | 130 x 130 x 47 mm |
| Vis mere |