Få mere at vide
Fisherbrand™ Kryogen opbevaringsboks af polypropylen
Artikelnummer. 10500203 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Assorteret (blå, grøn, orange, lilla, gul)
Blå
Grøn
Gul
Neutral
Orange
Pink (Pink)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
10500203 Neutral Pakke med 5
10050182 Grøn Pakke med 5
10325002 Gul Pakke med 5
10070182 Pink (Pink) Pakke med 5
10385042 Orange Pakke med 5
10273222 Blå Pakke med 5
10243272 Assorteret (blå, grøn, orange, lilla, gul) Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10500203
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Opbevar op til 81 mikrorør og kryogene hætteglas i farvestrålende æsker. Fisherbrand™ Opbevaringsbokse af polypropylen mikrorør er designet til hurtig visuel identifikation og nem adgang inden for et kompakt fodaftryk. Sikker til opbevaring ved lav temperatur.
Kompakt fodaftryk til opbevaring af op til 81 mikrorør og kryogene hætteglas.
  • Fremstillet af polypropylen
  • Opbevar mikrorør eller kryogene hætteglas
  • Let åbning, friktionspasset låg
  • Sikker til opbevaring ved lav temperatur
  • Rør: 1,5/2,0 ml
  • Brønde: 81
  • Brønds diameter: 12,3 mm
  • Autoklaverbar
hver Fisherbrand™ Microtube Opbevaringsboks er designet til hurtig visuel identifikation.
  • Ensartede brønde med lokations-ID
  • Rørkapacitet er angivet på ydersiden af æsken
  • Gennemsigtige, livlige farver med et matteret mærkningsområde
  • Præget med et karakteristisk bølgedesign
Tekniske data
Lukketype Friktionspasset låg
Farve Neutral
Materiale Polypropylen
Form Firkant
Type Cryo opbevaringsboks
Til brug med (applikation) Opbevaring af mikrorør
Holder 81
Mængde 5 Pakke
Rør Array 9 x 9
Dimensioner (L x B x H) 130 x 130 x 47 mm
Længde (metrisk) 130 mm
Bredde (metrisk) 130 mm
Højde (metrisk) 47 mm
Vægt (metrisk) 0.73 kg