Få mere at vide
Fisherbrand™ Kryogen opbevaringsboks af polypropylen
Artikelnummer. 10273222 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Assorteret (blå, grøn, orange, lilla, gul)
Blå
Grøn
Gul
Neutral
Orange
Pink (Pink)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 10273222
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar op til 81 mikrorør og kryogene hætteglas i farvestrålende æsker. Fisherbrand™ Opbevaringsbokse af polypropylen mikrorør er designet til hurtig visuel identifikation og nem adgang inden for et kompakt fodaftryk. Sikker til opbevaring ved lav temperatur.
Kompakt fodaftryk til opbevaring af op til 81 mikrorør og kryogene hætteglas.
  • Fremstillet af polypropylen
  • Opbevar mikrorør eller kryogene hætteglas
  • Let åbning, friktionspasset låg
  • Sikker til opbevaring ved lav temperatur
  • Rør: 1,5/2,0 ml
  • Brønde: 81
  • Brønds diameter: 12,3 mm
  • Autoklaverbar
hver Fisherbrand™ Microtube Opbevaringsboks er designet til hurtig visuel identifikation.
  • Ensartede brønde med lokations-ID
  • Rørkapacitet er angivet på ydersiden af æsken
  • Gennemsigtige, livlige farver med et matteret mærkningsområde
  • Præget med et karakteristisk bølgedesign
Tekniske data
Lukketype Friktionspasset låg
Farve Blå
Materiale Polypropylen
Form Firkant
Type Cryo opbevaringsboks
Til brug med (applikation) Opbevaring af mikrorør
Holder 81
Mængde 5 Pakke
Rør Array 9 x 9
Dimensioner (L x B x H) 130 x 130 x 47 mm
Længde (metrisk) 130 mm
Bredde (metrisk) 130 mm
Højde (metrisk) 47 mm
Vægt (metrisk) 0.81 kg