Få mere at vide
Corning™ Klar polystyren 96-brønds mikroplader
GREENER_CHOICE
Fremstillet af klar medicinsk kvalitet polystyren for styrke og synlighed. Corning™ Klar polystyren 96-brønds mikroplader er en fremragende løsning til cellekultur og kolorimetriske (absorbans) analyser. Brug 96-brønds mikroplader til laboratorieminiaturisering og automatisering.
Brand:  Corning™ 3367
1292.68 DKK valid until 2025-08-31
Use promo code "24124" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10296381
  • 1414.06 DKK / Pakke med 50
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Cellekulturmikroplader er sterile og ikke-pyrogene.
  • Låg fås, hvor det er angivet
Kat. nr. 3798 og 3898 behandlet for at forbedre hydrofilicitet til hæmagglutination og lignende assays.
Kat. nr. 3585 og 3595 har specielle låg med lav fordampning.
Kat. nr. 3841 er aseptisk fremstillet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Standard
8 x 12
Ikke behandlet
VVM/RIA
96
Steril
Rund
50/Cs.
50/Cs.
Uden låg
Individuelt indpakket
Klar
Polystyren
75 til 200μ l
Ubehandlet
Hydrofob i naturen og binder biomolekyler gennem passive interaktioner. Velegnet til immobilisering af store molekyler, såsom antistoffer, der har store hydrofobe områder.
1/Pk.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Product Information
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Corning™ Klar polystyren 96-brønds mikroplader > Standard; 1/pak; Ja; Ingen; Rund