Få mere at vide
Corning™ Klar polystyren 96-brønds EIA/RIA mikroplader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10380982 Shop alle Corning produkter
Well Shape:
Flad bund (F-brønd)
Rund
Bindende Ejendom:
Høj binding
Medium binding
Emballage:
25/pakke
Individuelt indpakket
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Artikelnummer. 10380982
Brand: Corning™ 3797
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af klar medicinsk kvalitet polystyren for styrke og synlighed. Corning™ Klar polystyren 96-brønds mikroplader er en fremragende løsning til cellekultur og kolorimetriske (absorbans) analyser. Brug 96-brønds mikroplader til laboratorieminiaturisering og automatisering.
  • Cellekulturmikroplader er sterile og ikke-pyrogene.
  • Låg fås, hvor det er angivet
Kat. nr. 3798 og 3898 behandlet for at forbedre hydrofilicitet til hæmagglutination og lignende assays.
Kat. nr. 3585 og 3595 har specielle låg med lav fordampning.
Kat. nr. 3841 er aseptisk fremstillet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bindende Ejendom Medium binding
Format 96-brønds
Låg Uden låg
Array 8 x 12
Emballage 25/pakke
Indbindingstype Ikke behandlet
Farve Klar
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 75 til 200μ l
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Rund
Til brug med (applikation) Hydrofob i naturen og binder biomolekyler gennem passive interaktioner. Velegnet til immobilisering af store molekyler, såsom antistoffer, der har store hydrofobe områder.
nr. pr. sag 100/Cs.
nr. pr. pakke 25/Pk.
Mængde 4 x 25