Få mere at vide
Corning™ Klar polystyren 96-brønds mikroplader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10163711 Shop alle Corning produkter
Well Shape:
Flad bund (F-brønd)
Konisk bund (V-brønd)
Rund
Overfladebehandling:
Ubehandlet
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Låg:
Med låg
Uden låg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 48
Pakke med 50
Artikelnummer. 10163711
Brand: Corning™ 3795
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af klar medicinsk kvalitet polystyren for styrke og synlighed. Corning™ Klar polystyren 96-brønds mikroplader er en fremragende løsning til cellekultur og kolorimetriske (absorbans) analyser. Brug 96-brønds mikroplader til laboratorieminiaturisering og automatisering.
  • Cellekulturmikroplader er sterile og ikke-pyrogene.
  • Låg fås, hvor det er angivet
Kat. nr. 3798 og 3898 behandlet for at forbedre hydrofilicitet til hæmagglutination og lignende assays.
Kat. nr. 3585 og 3595 har specielle låg med lav fordampning.
Kat. nr. 3841 er aseptisk fremstillet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format 96-brønds
Låg Uden låg
Array 8 x 12
Indbindingstype Ikke behandlet
Farve Klar
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 75 til 200μ l
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Rund
Til brug med (applikation) Hydrofob i naturen og binder biomolekyler gennem passive interaktioner. Velegnet til immobilisering af store molekyler, såsom antistoffer, der har store hydrofobe områder.
nr. pr. sag 100/Cs.
nr. pr. pakke 25/Pk.
Mængde 4 x 25