Få mere at vide
Fisherbrand™ 96-brønds høj skorstens PCR-plade
Artikelnummer. 15265143 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Neutral
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 15265143
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kompatibel med alle førende termiske cyklere og MegaBACE™ kapillære sequencere†
  • Virgin polypropylen
  • Klar brøndbund for prøvesynlighed
  • Meget stift pladedæk
  • Forsegles ved hjælp af klæbende film og folier, varmeforseglinger og hættestrimler
  • 340 μL maksimal brøndvolumen ved brug med klæbemiddel og varmeforseglinger
  • Udskåret hjørne og alfanumisk gitter
  • Renrum produceret
Tekniske data
Format 96-brønds
Array 8 x 12
Farve Neutral
Produkttype PCR mikroplade
Nederdel stil Ikke-nederdel
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 340μ L
Antal Wells 96
Til brug med (applikation) PCR
Kantet Ja