Få mere at vide
Corning™ Single-metrisk skala genanvendelige graduerede cylindre, TC med tragt top Artikelnummer.: 11347861
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Corning™ Single-metrisk skala genanvendelige graduerede cylindre, TC med tragt top
Artikelnummer. 11347861 Shop alle Corning produkter
Pakke med 12
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 3
Pakke med 6
Kapacitet (metrisk):
2 L
Artikelnummer. 11347861
Brand: Corning™ 3022P10
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Gennemskinnelig polypropylen med hævede gradueringer ved primære skalapunkter
Gennemsigtige graduerede polypropylencylindre er fremstillet med hævede inddelinger ved de primære skalapunkter. Cylindre har en sekskantet base og er kalibreret 'To Contain'. Tolerancer iflg ISO 6706. Udsættelse for temperaturer over 60 °C kan påvirke nøjagtigheden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Tolerance ±0,2 ml
Certificeringer/compliance ISO 6706
nr. pr. pakke 1/Pk.
nr. pr. sag 12/Cs.
Kalibrering At indeholde
Engangs Genanvendelig
Diameter (engelsk) 0,55 tommer.
Skala Ental
Diameter (metrisk) 14 mm
Gradueringer 0.2 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Maks. Temperatur 125 °C
Underafdeling 0.2 mL
Form Rund
Sterilitet Ikke steril
Base Type Sekskantet
Højde (engelsk) 5,7 tommer.
Højde (metrisk) 145 mm
Type Gradueret cylinder
Produkttitel
Corning™ Single-metrisk skala genanvendelige graduerede cylindre, TC med tragt top >