Få mere at vide
Corning™ BioCoat™ Kontrolindsats, PET Membran
Brug ved siden af BD BioCoat™ indsætter, når man studerer effekter af ECM komponent til stede på BD BioCoat cellekulturindsats
2195.00 DKK - 2585.00 DKK
Tekniske data
Materiale | PET |
---|---|
Type | Well Plate |
Opbevaringskrav | 2° to 8°C |
nr. pr. sag | 24/Cs. |
Overfladebelægning | BioCoat Control |
Artikelnummer | Brand | Porestørrelse | Antal Wells | Indlæg pr. plade | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Porestørrelse | Antal Wells | Indlæg pr. plade | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
10393032
|
Corning™
354570 |
0.4 μm | 6 | 6 | 4 | |||||||
10303042
![]() |
Corning™
354572 |
0,4μ m | 24 | 12 | 2 |
2397.91 DKK
Pakke med 24 |
Forventet forsendelse: 25-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10109361
|
Corning™
354567 |
1 μm | 6 | 6 | 4 | |||||||
10406421
|
Corning™
354569 |
1 μm | 24 | 12 | 2 | |||||||
10047911
|
Corning™
354573 |
3 μm | 6 | 6 | 4 | |||||||
10057911
|
Corning™
354575 |
3 μm | 24 | 12 | 2 | |||||||
10574271
|
Corning™
354576 |
8 μm | 6 | 6 | 4 | |||||||
10274901
![]() |
Corning™
354578 |
8μ m | 24 | 12 | 2 |
2419.92 DKK
Pakke med 24 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
Beskrivelse
Corning BioCoat cellekulturindsatser er præ-coatet med ekstracellulære matrixproteiner til anvendelser, der kræver en proteincoatet celleoverflade, såsom celleadhæsion, vækst, invasion, migration og/eller differentiering.
Belægninger inkluderer Corning Matrigel™ matrix, Fibronectin, Collagen og Laminin.
Ordreinfo
Leveres klar til brug Falcon™ Ledsagende vævskulturplader
Tekniske data
PET | |
2° to 8°C | |
BioCoat Control |
Well Plate | |
24/Cs. |